Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Fiber Tapes, Grade GF 10
For continuous air monitoring, compatible with air samplers from multiple manufactures globally
35.70€
Especificaciones
Formato | Rollo |
---|---|
Material | Fibra de vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Monitor atmosférico con funcionamiento continuo |
Grado | Grado GF 10 |
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16635665
|
Cytiva
10370435 |
35 mm |
35.70€
paquete de 170 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Grade GF10 is a standard filter for the beta-attenuation method
Especificaciones
Rollo | |
Monitor atmosférico con funcionamiento continuo | |
1/paq. |
Fibra de vidrio | |
Grado GF 10 | |
Cinta |