Learn More
Cytiva Filtro sin jeringa de vidrio Mini-UniPrep™ G2 con compresor de mano
Obtenga eficiencia de filtro de HPLC/UHPLC avanzada con la pureza del vidrio
Marca:  Cytiva GN203NPURCSP
Detalles adicionales : Peso : 0.68000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15590113
  • 535.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos filtros todo en uno reemplazan a los filtros de jeringa y aceleran y simplifican la preparación de muestras para UHPLC/HPLC. Proporcionan un método rápido y sencillo para eliminar partículas de las muestras que se están preparando para cromatografía de líquidos de ultraalto rendimiento (UHPLC)/cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Gracias al diseño de este producto de nueva generación, la muestra filtrada se almacena en un vial de vidrio de borosilicato integral, lo que minimiza el riesgo de que los lixiviados contaminen la muestra. La estandarización de la preparación de muestras de UHPLC/HPLC con Mini-UniPrep G2 garantiza que todas las muestras se filtran antes del análisis y, por lo tanto, reduce al mínimo el tiempo de inactividad del instrumento debido a muestras sin filtrar. El tiempo y el dinero ahorrados al no tener que eliminar varios consumibles del proceso de preparación de muestras proporcionan unos beneficios inmediatos para su laboratorio.
  • Consta de un vial de muestreador automático de vidrio de borosilicato integral, un émbolo con membrana de filtro y un septum/tapón
  • Permite preparar las muestras más rápidamente en comparación con el método de filtro de jeringa
  • La fabricación de vidrio de Mini-UniPrep G2 minimiza el riesgo de que los lixiviados contaminen la muestra.
  • Diseñado para cargarse directamente en el muestreador
  • Indicación visual de que la muestra se ha filtrado; minimiza el tiempo de inactividad del instrumento debido a muestras sin filtrar
  • Amplia gama de membranas con tamaños de poros de 0,2μ y 0,45 μm para satisfacer requisitos específicos de filtración de muestras
  • Disponible en una amplia gama de membranas, versiones con septo cortado y ámbar (para muestras fotosensibles)
  • Se vende en paquetes de 100unidades, con compresor manual
Especificaciones
Especificaciones
Celulosa regenerada
0,45 μm
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2, paquete de inicio con tapón estándar, carcasa translúcida, RC de 0,45 μm con compresor manual (100 uds + HC)
Filtro sin jeringa con compresor manual