Learn More
Cytiva Filtro sin jeringa de vidrio Mini-UniPrep™ G2 con compresor de mano
Obtenga eficiencia de filtro de HPLC/UHPLC avanzada con la pureza del vidrio
520.00€ - 565.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13207139
|
Cytiva
GS203NPEORGSP |
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2, paquete de inicio con tapón de septo de hendidura, carcasa translúcida, PTFE de 0,2 μm con compresor manual (100 uds + HC) |
540.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13287119
|
Cytiva
GN203NPEORGSP |
Compresor de mano |
520.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15590123
|
Cytiva
GS203NPENYLSP |
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2, paquete de inicio con tapón de septo de hendidura, carcasa translúcida, nailon de 0,2 μm con compresor manual (100 uds + HC) |
560.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13257129
|
Cytiva
GN203NPENYLSP |
Compresor de mano |
535.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15590113
|
Cytiva
GN203NPURCSP |
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2, paquete de inicio con tapón estándar, carcasa translúcida, RC de 0,45 μm con compresor manual (100 uds + HC) |
535.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15520133
|
Cytiva
GS203NPEPPSP |
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2, paquete de inicio con tapón de septo de hendidura, carcasa translúcida, polipropileno de 0,2 μm con compresor manual (100 uds + HC) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Estos filtros todo en uno reemplazan a los filtros de jeringa y aceleran y simplifican la preparación de muestras para UHPLC/HPLC. Proporcionan un método rápido y sencillo para eliminar partículas de las muestras que se están preparando para cromatografía de líquidos de ultraalto rendimiento (UHPLC)/cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Gracias al diseño de este producto de nueva generación, la muestra filtrada se almacena en un vial de vidrio de borosilicato integral, lo que minimiza el riesgo de que los lixiviados contaminen la muestra. La estandarización de la preparación de muestras de UHPLC/HPLC con Mini-UniPrep G2 garantiza que todas las muestras se filtran antes del análisis y, por lo tanto, reduce al mínimo el tiempo de inactividad del instrumento debido a muestras sin filtrar. El tiempo y el dinero ahorrados al no tener que eliminar varios consumibles del proceso de preparación de muestras proporcionan unos beneficios inmediatos para su laboratorio.
- Consta de un vial de muestreador automático de vidrio de borosilicato integral, un émbolo con membrana de filtro y un septum/tapón
- Permite preparar las muestras más rápidamente en comparación con el método de filtro de jeringa
- La fabricación de vidrio de Mini-UniPrep G2 minimiza el riesgo de que los lixiviados contaminen la muestra.
- Diseñado para cargarse directamente en el muestreador
- Indicación visual de que la muestra se ha filtrado; minimiza el tiempo de inactividad del instrumento debido a muestras sin filtrar
- Amplia gama de membranas con tamaños de poros de 0,2μ y 0,45 μm para satisfacer requisitos específicos de filtración de muestras
- Disponible en una amplia gama de membranas, versiones con septo cortado y ámbar (para muestras fotosensibles)
- Se vende en paquetes de 100unidades, con compresor manual
Especificaciones
Filtro sin jeringa con compresor manual |