Learn More
Cytiva Papeles de pesaje de grado 2122 Whatman™
Hechos de papel de pergamino. Los papeles de pesaje de grado2122 Whatman™ proporcionan una excelente transferencia cuantitativa desde el papel. La superficie brillante confirma la transferencia completa.
91.05€ - 177.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Papel |
Forma | Cuadrada |
Tipo | Papel de pesaje |
Para utilizar con (equipo) | Balanza |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10499001
|
Cytiva
10347890 |
150 mm | 150 mm |
177.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11365254
|
Cytiva
10347893 |
100 mm | 100 mm |
91.05€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Hechos de papel de pergamino. Los papeles de pesaje de grado 2122 Whatman™ proporcionan una excelente transferencia cuantitativa desde el papel. La superficie brillante confirma la transferencia completa.
Asegúrese de que las muestras se transfieren a las balanzas sin añadir sustancias no deseadas que puedan afectar a los resultados analíticos.- La superficie lisa permite que las muestras se deslicen con facilidad y no queden retenidas en el papel.
- El papel brillante de pergamino proporciona la determinación visual de que toda la muestra ha salido.
- Extremadamente fino (0,03 mm) y ligero (40 g/m2) para un transporte seguro de las muestras.
- Sin pegamento ni aditivos (sin residuos).
Especificaciones
Plano | |
Cuadrada | |
Balanza | |
40 g/m2 |
Papel | |
Papel de pesaje | |
0,03 mm |