Learn More
Cytiva Papeles de pesaje de grado 2122 Whatman™
Hechos de papel de pergamino. Los papeles de pesaje de grado2122 Whatman™ proporcionan una excelente transferencia cuantitativa desde el papel. La superficie brillante confirma la transferencia completa.
Marca: Cytiva 10347893
68.87 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Hechos de papel de pergamino. Los papeles de pesaje de grado 2122 Whatman™ proporcionan una excelente transferencia cuantitativa desde el papel. La superficie brillante confirma la transferencia completa.
Asegúrese de que las muestras se transfieren a las balanzas sin añadir sustancias no deseadas que puedan afectar a los resultados analíticos.- La superficie lisa permite que las muestras se deslicen con facilidad y no queden retenidas en el papel.
- El papel brillante de pergamino proporciona la determinación visual de que toda la muestra ha salido.
- Extremadamente fino (0,03 mm) y ligero (40 g/m2) para un transporte seguro de las muestras.
- Sin pegamento ni aditivos (sin residuos).
Especificaciones
Plano | |
Cuadrada | |
Balanza | |
3,93 x 3,93 pulg (100 x 100 mm) | |
100 mm | |
100 mm |
Papel | |
Papel de pesaje | |
0,03 mm | |
3,93 in | |
3,93 in | |
40 g/m2 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
27Hours
18Minutes
42Seconds
20