Learn More
Cytiva Papel de filtro cuantitativo de grado 595: círculo
Separa partículas de extractos de alimentos y sólidos de muestras medioambientales digeridas. Los círculos de filtro cualitativo Whatman™ grado 595 se han diseñado para una retención de partículas de medias a finas con una velocidad de media a rápida.
Marca: Cytiva 10311612
24.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13724kg
Descripción
Filtros de celulosa utilizados para determinar e identificar materiales.- Papel de filtro fino
- Medio-rápido
- Retención de partículas de medio a fino
- Separa las partículas de los extractos de alimentos
- Filtra los sólidos de las muestras ambientales digeridas
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 595, grado estándar, círculo, 150 mm | |
Celulosa | |
4 a 7 μm | |
Media rápida | |
Grado 595 | |
Ø 150 mm |
Circulares | |
7 μm | |
Aprox. 80 s | |
Un filtro de grado estándar utilizado para muchas aplicaciones analíticas rutinarias en diferentes industrias (por ejemplo, separación de partículas de extractos de alimentos o filtración de sólidos de muestras ambientales digeridas para análisis ICP/AAS). | |
100/paq. | |
150 mm |