Learn More
Cytiva Papel de filtro cuantitativo de grado 595: círculo
Separa partículas de extractos de alimentos y sólidos de muestras medioambientales digeridas. Los círculos de filtro cualitativo Whatman™ grado 595 se han diseñado para una retención de partículas de medias a finas con una velocidad de media a rápida.
16.50€ - 26.05€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 7 μm |
Velocidad de filtración | Aprox. 80 s |
Para utilizar con (aplicación) | Un filtro de grado estándar utilizado para muchas aplicaciones analíticas rutinarias en diferentes industrias (por ejemplo, separación de partículas de extractos de alimentos o filtración de sólidos de muestras ambientales digeridas para análisis ICP/AAS). |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10569441
|
Cytiva
10311611 |
125 mm |
21.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10559441
|
Cytiva
10311610 |
110 mm |
16.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10313881
|
Cytiva
10311612 |
150 mm |
26.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los filtros de celulosa se utilizan para determinar e identificar materiales.- Papel de filtro fino
- Media a rápida
- Retención de partículas de medias a finas
- Separan partículas de extractos de alimentos
- Filtran sólidos a partir de muestras medioambientales digeridas
Especificaciones
Circulares | |
7 μm | |
Un filtro de grado estándar utilizado para muchas aplicaciones analíticas rutinarias en diferentes industrias (por ejemplo, separación de partículas de extractos de alimentos o filtración de sólidos de muestras ambientales digeridas para análisis ICP/AAS). |
Celulosa | |
Aprox. 80 s | |
Grado 595 |