Learn More
Cytiva Papel de filtro cuantitativo de grado 595: círculo
Separa partículas de extractos de alimentos y sólidos de muestras medioambientales digeridas. Los círculos de filtro cualitativo Whatman™ grado 595 se han diseñado para una retención de partículas de medias a finas con una velocidad de media a rápida.
Marca:  Cytiva 10311610
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10559441
  • 16.50€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtros de celulosa utilizados para determinar e identificar materiales.
  • Papel de filtro fino
  • Medio-rápido
  • Retención de partículas de medio a fino
  • Separa las partículas de los extractos de alimentos
  • Filtra los sólidos de las muestras ambientales digeridas
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 595, grado estándar, círculo, 110 mm
Celulosa
80 s
Un filtro de grado estándar utilizado para muchas aplicaciones analíticas rutinarias en diferentes industrias (por ejemplo, separación de partículas de extractos de alimentos o filtración de sólidos de muestras ambientales digeridas para análisis ICP/AAS).
Paquete de 100
Ø 110  mm
Circulares
7 μm
Media rápida
Grado 595
150 μm
110 mm