Learn More
Cytiva Círculos para filtro cualitativo de grado 597
Filtra el dióxido de carbono y la turbidez durante el análisis de bebidas. Los círculos para filtro cualitativo de grado 597 Whatman™ también se pueden utilizar para determinar el contenido de grasas en los análisis de alimentos.
Marca: Cytiva 10311807
8.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
Filtra el dióxido de carbono y la turbidez durante el análisis de bebidas.Los círculos para filtro cualitativo de grado 597 Whatman™ también se pueden utilizar para determinar el contenido de grasas en los análisis de alimentos.
Filtros de celulosa utilizados en pruebas de alimentos y para la eliminación DE CO2 y turbidez de las bebidas.- Papel de filtro fino
- Medio-rápido
- Retención de partículas de medio a fino
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 597, grado estándar, círculo, 55 mm | |
Celulosa | |
4 a 7 μm | |
Media rápida | |
Grado 597 | |
180 μm |
Circulares | |
7 μm | |
Aprox. 140 s | |
Un filtro estandar de grado usado para una amplia gama de aplicaciones analíticas rutinarias en distintas industrias como las pruebas alimentarias (por ejemplo, determinación del contenido de grasas) o eliminación del dióxido de carbono y turbidez de bebidas (por ejemplo, análisis de cerveza) | |
Paquete de 100 | |
55 mm |