Learn More
Cytiva Círculos para filtro cualitativo de grado 597
Filtra el dióxido de carbono y la turbidez durante el análisis de bebidas. Los círculos para filtro cualitativo de grado 597 Whatman™ también se pueden utilizar para determinar el contenido de grasas en los análisis de alimentos.
8.25€ - 140.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 7 μm |
Tamaño de poro | 4 a 7 μm |
Velocidad de filtración | 140 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11395214
|
Cytiva
10311807 |
55 mm | Paquete de 100 |
9.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11365224
|
Cytiva
10311820 |
240 mm | Paquete de 100 |
68.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10269180
|
Cytiva
10311804 |
45 mm | Paquete de 100 |
8.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10098080
|
Cytiva
10311812 |
150 mm | Paquete de 100 |
28.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10434841
|
Cytiva
10311810 |
110 mm | Paquete de 100 |
16.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10520022
|
Cytiva
10311808 |
70 mm | Paquete de 100 |
11.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10655131
|
Cytiva
10311809 |
90 mm | Paquete de 100 |
12.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11335224
|
Cytiva
10311811 |
125 mm | Paquete de 100 |
21.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10008090
|
Cytiva
10311814 |
185 mm | Paquete de 100 |
41.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11375224
|
Cytiva
10311822 |
320 mm | Paquete de 100 |
140.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395234
|
Cytiva
10311862 |
12,7 mm | Paquete de 1000 |
63.20€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Filtra el dióxido de carbono y la turbidez durante el análisis de bebidas.Los círculos para filtro cualitativo de grado 597 Whatman™ también se pueden utilizar para determinar el contenido de grasas en los análisis de alimentos.
Los filtros de celulosa se utilizan en análisis de alimentos y para la eliminación de CO2 y la turbidez en bebidas.- Papel de filtro fino
- Media a rápida
- Retención de partículas de medias a finas
Especificaciones
Circulares | |
7 μm | |
140 s | |
Un filtro estandar de grado usado para una amplia gama de aplicaciones analíticas rutinarias en distintas industrias como las pruebas alimentarias (por ejemplo, determinación del contenido de grasas) o eliminación del dióxido de carbono y turbidez de bebidas (por ejemplo, análisis de cerveza) | |
180 μm |
Celulosa | |
4 a 7 μm | |
Media rápida | |
Grado 597 |