Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 93: círculos
Círculos cualitativos con resistencia a la humedad
Marca:  Cytiva 1093-6215
Detalles adicionales : Peso : 1.33500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11302885
  • 151.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Círculos cualitativos fortalecidos por la humedad
  • El caudal y la retención se sitúan entre los grados 1 y 4 de Whatman
  • Retención máxima de partículas en líquido de 10 micras a un 98 % de eficiencia
  • No es adecuado para las estimaciones de Kjeldahl ya que las resinas estabilizadoras utilizadas contienen nitrógeno
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro cualitativo de grado 93 con resistencia a la humedad, círculo, 150 mm (10 bolsas 100 de círculos)
Celulosa
De 80 s
Grado 93
145 μm
5,9 in
Circulares
10 μm
Intermedio en velocidad y retención entre los grados 1 y 4.
1000 unidades (10 bolsas de 100 círculos)
Ø 150  mm
150 mm