Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 93: círculos
Círculos cualitativos con resistencia a la humedad
11.75€ - 290.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 10 μm |
Velocidad de filtración | De 80 s |
Para utilizar con (aplicación) | Intermedio en velocidad y retención entre los grados 1 y 4. |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11340534
|
Cytiva
1093-110 |
4,33 in | 110 mm | 100 piezas |
11.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11939237
|
Cytiva
1093-111 |
4,33 in | 110 mm | 50 sobres 25 de círculos cada uno en una práctica caja dispensadora |
134.00€
paquete de 1250 |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11302885
|
Cytiva
1093-6215 |
5,9 in | 150 mm | 1000 unidades (10 bolsas de 100 círculos) |
151.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11979337
|
Cytiva
1093-126 |
5 in | 125 mm | 50 sobres 25 de círculos cada uno en una práctica caja dispensadora |
238.00€
paquete de 1250 |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11364884
|
Cytiva
1093-125 |
5 in | 125 mm | 1000 piezas |
13.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11392875
|
Cytiva
1093-6212 |
5 pulg | 12.5 cm | 40 bolsas de 100 círculos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Círculos cualitativos fortalecidos por la humedad
- El caudal y la retención se encuentran dentro de los indicados para los grados 1 y 4 de Whatman
- Retención de partículas en líquido máxima de 10 micras con una eficiencia del 98 %
- No aptos para estimaciones de Kjeldahl, ya que las resisas de estabilización utilizadas contienen nitrógeno
Especificaciones
Circulares | |
10 μm | |
Intermedio en velocidad y retención entre los grados 1 y 4. | |
145 μm |
Celulosa | |
De 80 s | |
Grado 93 |