Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 93: círculos
Círculos cualitativos con resistencia a la humedad
Marca:  Cytiva 1093-126
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11979337
  • 238.00€ / paquete de 1250
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Círculos cualitativos fortalecidos por la humedad
  • El caudal y la retención se sitúan entre los grados 1 y 4 de Whatman
  • Retención máxima de partículas en líquido de 10 micras a un 98 % de eficiencia
  • No es adecuado para las estimaciones de Kjeldahl ya que las resinas estabilizadoras utilizadas contienen nitrógeno
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de papel cualitativo con resistencia a la humedad de grado 93, círculo, 125 mm (50 sobres 25 de círculos)
Celulosa
10 μm
Intermedio en velocidad y retención entre los grados 1 y 4.
50 sobres 25 de círculos cada uno en una práctica caja dispensadora
Ø 125  mm
125 mm
Circulares
10 μm
De 80 s
Grado 93
145 μm
5 in