Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio grado GF/C Whatman, sin aglutinante, listos para usar
Los filtros de vidrio de grado GF/C ofrecen retención de partículas finas, buena velocidad de flujo y capacidad de carga, y admiten el análisis de sólidos suspendidos totales.
Marca:  Cytiva 3822-090
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15823714
  • 189.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Buena velocidad de flujo y capacidad de carga
  • Retención de partículas nominal fina de 1,2μ m.
  • Sin aglutinante
  • Las aplicaciones incluyen análisis de sólidos suspendidos totales, análisis de residuos industriales y agua potable
  • GF/C RTU pretrata el filtro tradicional GF/C con lavado, secado, enfriamiento (en un desecador) y pasos de pesaje alineados con EN 872
  • Pérdida de peso certificada inferior a 0,017 mg/cm2 después de la preparación
  • Cada filtro RTU se coloca en un aluminio con código de barras individual recipiente que anota el peso del filtro
Especificaciones
Especificaciones
6,7 s/100 ml/pulg2
Vidrio de borosilicato
1,2 μm
Grado GF/C
550 °C
Filtro RTU, prepesado
9,0 cm
Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales con una retención de partículas nominal fina de 1,2 μm.
1,2 μm
Ampliamente utilizado para la recolección celular, recuento de centelleo líquido y ensayos de unión donde se requiere mayor capacidad de carga. Muy adecuado para su uso en aplicaciones que implican filtración de aire y para análisis gravimétricos de materiales volátiles donde se produce la ignición
100 piezas
260 μm
105 ml/min
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.