Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio grado GF/C Whatman, sin aglutinante, listos para usar
Los filtros de vidrio de grado GF/C ofrecen retención de partículas finas, buena velocidad de flujo y capacidad de carga, y admiten el análisis de sólidos suspendidos totales.
98.15€ - 189.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 6,7 s/100 ml/pulg2 |
---|---|
Descripción | Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales con una retención de partículas nominal fina de 1,2 μm. |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | 1,2 μm |
Tamaño de poro | 1,2 μm |
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15803714
|
Cytiva
3822-047 |
Filtro RTU, prepesado | 4,7 cm |
123.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15813714
|
Cytiva
3822-070 |
Filtro RTU, prepesado | 7,0 cm |
147.58€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15823714
|
Cytiva
3822-090 |
Filtro RTU, prepesado | 9,0 cm |
189.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15853704
|
Cytiva
2822-047 |
Filtro, preaclarado y secado | 4,7 cm |
98.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15863704
|
Cytiva
2822-070 |
Filtro, preaclarado y secado | 7,0 cm |
119.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15873704
|
Cytiva
2822-090 |
Filtro, preaclarado y secado | 9,0 cm |
152.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Buena velocidad de flujo y capacidad de carga
- Retención de partículas nominal fina de 1,2μ m.
- Sin aglutinante
- Las aplicaciones incluyen análisis de sólidos suspendidos totales, análisis de residuos industriales y agua potable
- GF/C RTU pretrata el filtro tradicional GF/C con lavado, secado, enfriamiento (en un desecador) y pasos de pesaje alineados con EN 872
- Pérdida de peso certificada inferior a 0,017 mg/cm2 después de la preparación
- Cada filtro RTU se coloca en un aluminio con código de barras individual recipiente que anota el peso del filtro
Especificaciones
6,7 s/100 ml/pulg2 | |
Vidrio de borosilicato | |
1,2 μm | |
Grado GF/C | |
550 °C | |
105 ml/min |
Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales con una retención de partículas nominal fina de 1,2 μm. | |
1,2 μm | |
Ampliamente utilizado para la recolección celular, recuento de centelleo líquido y ensayos de unión donde se requiere mayor capacidad de carga. Muy adecuado para su uso en aplicaciones que implican filtración de aire y para análisis gravimétricos de materiales volátiles donde se produce la ignición | |
100 piezas | |
260 μm |