Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio grado GF/C Whatman, sin aglutinante, listos para usar
Los filtros de vidrio de grado GF/C ofrecen retención de partículas finas, buena velocidad de flujo y capacidad de carga, y admiten el análisis de sólidos suspendidos totales.
Marca: Cytiva 2822-047
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Buena velocidad de flujo y capacidad de carga
- Retención de partículas nominal fina de 1,2μ m.
- Sin aglutinante
- Las aplicaciones incluyen análisis de sólidos suspendidos totales, análisis de residuos industriales y agua potable
- GF/C RTU pretrata el filtro tradicional GF/C con lavado, secado, enfriamiento (en un desecador) y pasos de pesaje alineados con EN 872
- Pérdida de peso certificada inferior a 0,017 mg/cm2 después de la preparación
- Cada filtro RTU se coloca en un aluminio con código de barras individual recipiente que anota el peso del filtro
Especificaciones
6,7 s/100 ml/pulg2 | |
Vidrio de borosilicato | |
1,2 μm | |
Grado GF/C | |
550 °C | |
Filtro, preaclarado y secado | |
4,7 cm |
Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales con una retención de partículas nominal fina de 1,2 μm. | |
1,2 μm | |
Ampliamente utilizado para la recolección celular, recuento de centelleo líquido y ensayos de unión donde se requiere mayor capacidad de carga. Muy adecuado para su uso en aplicaciones que implican filtración de aire y para análisis gravimétricos de materiales volátiles donde se produce la ignición | |
100 piezas | |
260 μm | |
105 ml/min |
Safety and Handling
- FILTER GLASS CIRCLE
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.