Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Available with various membrane filters.
Marca: Cytiva 10443100
1215.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Químicamente resistente a la mayoría de disolventes orgánicos y acuosos, incluidos ácidos y soluciones cáusticas.
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Juntas de silicona y PTFE
- Filtro de frita de vidrio D2
- Conexión de manguera de rosca de POM RD14
- Se puede utilizar hasta 200 °C.
- Esterilizable en autoclave y se puede esterilizar en calor seco a 180 °C
Especificaciones
Autoclavable | |
Reusable | |
GV 100 Replacement Parts | |
PTFE | |
No estéril | |
Vacuum Filtration (Proteinaceous Samples) | |
GV 100/1 | |
200 °C | |
500 mL | |
225 mm | |
90 mm |
Rubber Stopper Connection | |
Stainless Steel Screen Filter (Sieve) | |
Vidrio | |
500 mL | |
70 cm2 | |
Vidrio de borosilicato | |
1/paq. | |
Dispositivo de filtro de vacío GV 100/1 | |
8.9 in. | |
80 mm (Prefilter) | |
100 mm (Filter Format) |