Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Available with various membrane filters.
1395.00€ - 1630.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Conectores | Rubber Stopper Connection |
Desechables | Reusable |
Para utilizar con (equipo) | GV 100 Replacement Parts |
Material (membrana) | PTFE |
Código de producto | Marca | Línea de productos | Tipo de filtro | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Línea de productos | Tipo de filtro | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11379274
|
Cytiva
10443000 |
GV 100/0 | Glass Frit Filter | Vacuum Filtration (Aqueous and Organic Solvents) |
1395.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11394944
|
Cytiva
10443100 |
GV 100/1 | Stainless Steel Screen Filter (Sieve) | Vacuum Filtration (Proteinaceous Samples) |
1630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Material: Borosilicate Glass (Upper and Lower Parts), Glass D2 (Frit), PTFE/Stainless Steel (Sieve), PTFE/Silicone (Seals), Aluminum/Stainless Steel (Clamps)
- Funnel Volume: 500 mL
- Filter Format: 100 mm
- Filter Surface Area: 70 cm2
- Diameter (Prefilter): 80 mm
- Diameter (Filter): 90 mm
- Height: 225 mm
Especificaciones
Autoclavable | |
Reusable | |
PTFE | |
No estéril | |
Vidrio de borosilicato | |
200 °C | |
500 mL | |
225 mm | |
90 mm |
Rubber Stopper Connection | |
GV 100 Replacement Parts | |
500 mL | |
70 cm2 | |
1/paq. | |
Dispositivo de filtro de vacío GV 100/0 | |
8.9 in. | |
80 mm (Prefilter) | |
100 mm (Filter Format) |