Learn More
Cytiva Cápsulas desechables para la filtración de aire HEPA-Cap
Retienen el 99.97 % de las partículas de ≥ 0.3 μm en el aire y en corrientes de gas. Las cápsulas desechables para la filtración de aire Whatman™ HEPA-Cap se utilizan en entornos industriales, científicos y de investigación en una amplia gama de aplicaciones de filtración de aire y gas en las que son necesarias una alta retención, capacidad de retención de suciedad y caudales elevados.
Marca:  Cytiva 6702-3600
63.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11384594
  • 69.75€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Retienen el 99,97 % de todas las partículas;≥ 0,3 μm en el aire y en corrientes de gas.Las cápsulas desechables para la filtración de aire Whatman™ HEPA-Cap se utilizan en entornos industriales, científicos y de investigación en una amplia gama de aplicaciones de filtración de aire y gas en las que son necesarias una alta retención, capacidad de retención de suciedad y caudales elevados.
  • Microfibra de vidrio laminado de poliéster
  • Filtra el aire del instrumento y lo mantiene libre de partículas en las cámaras ambientales
  • Flujo bidireccional
  • Carcasa de polipropileno duradera
  • Esterilizable en autoclave
  • Presión máxima de la carcasa: 4,1 bar (60 psi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Microfibra de vidrio laminado de poliéster
Polipropileno (PP)
1 unidad
HEPA-CAP 36, boquilla escalonada de entrada 1/4 a 3/8 in; boquilla escalonada de salida 1/4 a 3/8 in
625 cm2
4,1 bares (60 psi)