Learn More
Cytiva Filtros de Papel para pesaje para análisis Kjeldahl Whatman™, grado B-2
Se disuelve sin residuos en la solución ácida, algo esencial en aplicaciones como análisis de Kjeldahl de nitrógeno en el suelo. El papel para pesaje para análisis de Kjeldahl Whatman de grado B-2 es delgado, ligero y con bajo contenido de nitrógeno para análisis químicos exactos.
48.65€ - 115.00€
Especificaciones
Formato | Lámina |
---|---|
Material | Papel de pergamino |
Grado | B-2 |
Cantidad | 500/Paq. |
Grosor (métrico) | 0,04 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11343195
|
Cytiva
10347673 |
152,4 x 152,4mm (6x6 in) |
49.10€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10346004
|
Cytiva
10347670 |
304,8 x 304,8mm (12x12 in) |
115.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10090424
|
Cytiva
10347671 |
76,2 x 76,2 mm |
48.65€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10182594
|
Cytiva
10347672 |
101,6 x 101,6mm (4x4 in) |
52.50€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Se disuelve sin residuos en la solución ácida, algo esencial en aplicaciones como análisis de Kjeldahl de nitrógeno en el suelo. El papel para pesaje para análisis de Kjeldahl Whatman de grado B-2 es delgado, ligero y con bajo contenido de nitrógeno para análisis químicos exactos.
- Delgado (0,04 mm) y ligero (43 g/m2)
- Superficie apergaminada transparente y suave
- Pesaje y transferencia de muestras sencillos
- Fiable para transferencia cuantitativa
- Gama de tamaños de hoja para facilitar el uso
- Papel bajo en nitrógeno que no contiene residuos para análisis químico exacto
Especificaciones
Lámina | |
B-2 | |
0,04 mm |
Papel de pergamino | |
500/Paq. |