Learn More
Cytiva Filtros de Papel para pesaje para análisis Kjeldahl Whatman™, grado B-2
Se disuelve sin residuos en la solución ácida, algo esencial en aplicaciones como análisis de Kjeldahl de nitrógeno en el suelo. El papel para pesaje para análisis de Kjeldahl Whatman de grado B-2 es delgado, ligero y con bajo contenido de nitrógeno para análisis químicos exactos.
Marca: Cytiva 10347670
Descripción
Se disuelve sin residuos en la solución ácida, algo esencial en aplicaciones como análisis de Kjeldahl de nitrógeno en el suelo. El papel para pesaje para análisis de Kjeldahl Whatman de grado B-2 es delgado, ligero y con bajo contenido de nitrógeno para análisis químicos exactos.
- Delgado (0,04 mm) y ligero (43 g/m2)
- Superficie apergaminada transparente y suave
- Pesaje y transferencia de muestras sencillos
- Fiable para transferencia cuantitativa
- Gama de tamaños de hoja para facilitar el uso
- Papel bajo en nitrógeno que no contiene residuos para análisis químico exacto
Especificaciones
Lámina | |
B-2 | |
0,04 mm | |
12 in | |
12 pulg |
Papel de pergamino | |
500/Paq. | |
304,8 x 304,8mm (12x12 in) | |
304,8 mm | |
304,8 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31