Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 24
Permite la absorción de medios de crecimiento en las colonias bacterianas sin inhibir químicamente su crecimiento. Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa Whatman™ ME 24 están compuestas de nitrato de celulosa y acetato de celulosa, que proporcionan una superficie más uniforme.
Marca: Cytiva 10401712
138.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Descripción
Permite la absorción de medios de crecimiento en las colonias bacterianas sin inhibir químicamente su crecimiento.Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa Whatman™ ME 24 están compuestas de nitrato de celulosa y acetato de celulosa, que proporcionan una superficie más uniforme.
- Admiten la enumeración visual de bacterias
- Apropiado para el cultivo bacteriano, incluyendo el cultivo de E. coli
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- La estructura microporosa uniforme permite obtener caudales altos cuando se utiliza para la filtración
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de membrana | |
Celulosa | |
No estéril | |
Plano | |
ME24 | |
135 μm | |
47 mm |
3.7bar | |
Éster de celulosa mixta | |
0,2 μm | |
20 s/100 ml/12,5 cm2 | |
Papel intercalado | |
100Pack. | |
Disco para membrana de filtración | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- ME24, 0.2
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nitrocellulose