Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 24
Permite la absorción de medios de crecimiento en las colonias bacterianas sin inhibir químicamente su crecimiento. Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa Whatman™ ME 24 están compuestas de nitrato de celulosa y acetato de celulosa, que proporcionan una superficie más uniforme.
109.15€ - 388.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | 3.7bar |
Material | Éster de celulosa mixta |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Caudal | 20 s/100 ml/12,5 cm2 |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11305324
|
Cytiva
10401731 |
142 mm | No estéril |
174.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11365314
|
Cytiva
10401712 |
47 mm | No estéril |
187.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11325324
|
Cytiva
10401772 |
50 mm | Estéril |
168.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395314
|
Cytiva
10401726 |
110 mm | No estéril |
388.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11375314
|
Cytiva
10401714 |
50 mm | No estéril |
154.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11355314
|
Cytiva
10401706 |
25 mm | No estéril |
109.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11385314
|
Cytiva
10401721 |
100 mm | No estéril |
348.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Permite la absorción de medios de crecimiento en las colonias bacterianas sin inhibir químicamente su crecimiento.Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa Whatman™ ME 24 están compuestas de nitrato de celulosa y acetato de celulosa, que proporcionan una superficie más uniforme.
- Admiten la enumeración visual de bacterias
- Aptos para el cultivo de bacterias, incluido el cultivo de E. coli
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- La estructura microporosa uniforme permite obtener caudales altos cuando se utiliza para la filtración
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Éster de celulosa mixta | |
20 s/100 ml/12,5 cm2 | |
Papel intercalado | |
135 μm |
3.7bar | |
0,2 μm | |
Plano | |
ME24 |
Seguridad y manipulación
- ME24, 0.2 µm 142 mm, 25 pack
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.