Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta lisa ME 24
Permite la absorción de medios de crecimiento en las colonias bacterianas sin inhibir químicamente su crecimiento. Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa Whatman™ ME 24 están compuestas de nitrato de celulosa y acetato de celulosa, que proporcionan una superficie más uniforme.
Marca: Cytiva 10401721
322.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Descripción
Permite la absorción de medios de crecimiento en las colonias bacterianas sin inhibir químicamente su crecimiento.Las membranas de ésteres de celulosa mixta lisa Whatman™ ME 24 están compuestas de nitrato de celulosa y acetato de celulosa, que proporcionan una superficie más uniforme.
- Admiten la enumeración visual de bacterias
- Apropiado para el cultivo bacteriano, incluyendo el cultivo de E. coli
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- La estructura microporosa uniforme permite obtener caudales altos cuando se utiliza para la filtración
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Éster de celulosa mixta | |
No estéril | |
Plano | |
ME24 | |
135 μm |
3.7bar | |
0,2 μm | |
20 s/100 ml/12,5 cm2 | |
Papel intercalado | |
50Pack | |
100 mm |
Seguridad y manipulación
- ||Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose