Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa de color ámbar Mini-UniPrep™
Producidos con el mismo colorante utilizado en envases farmacéuticos
Marca:  Cytiva UN203APENYL
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11378724
  • 284.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de ámbar sin jeringa Whatman Mini-UniPrep™ eliminan rápida y fácilmente partículas de muestras sensibles a la luz que se preparan para análisis HPLC/UHPLC, al tiempo que cumplen las especificaciones USP para resistencia a la luz.
  • La unidad de filtración todo en uno premontada elimina la necesidad de filtro de jeringa, jeringa, vial y septo, lo que reduce los costes hasta en un 40 %
  • Amplia gama de opciones de membrana en 0,2 y 0,45µ  m. tamaños de poro para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de muestras
  • Compatible con la mayoría de los muestreadores automáticos principales para análisis de alto rendimiento
  • Necesidad de menos consumibles
  • El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón/septo prefijado en el otro
  • Se puede utilizar manualmente o con una unidad de compresor
  • El compresor de muestras múltiples procesa hasta 6 muestras a la vez, mejorando aún más el tiempo de procesamiento de muestras y reduciendo la tensión de las manos
  • Diseñado para adaptarse a cualquier muestreador automático que acomode viales de 12 x 32 mm -O-
    el septum puede perforarse con aguja y extracción de la muestra apagado para inyección manual en un analizador
Compliance
Cumplen con las especificaciones de la Farmacopea Estadounidense para la resistencia a la luz.
El compresor de muestras múltiples puede procesar hasta seis muestras al mismo tiempo, lo que mejora aún más el tiempo de procesamiento de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
Nailon
0,2 μm
Filtro sin jeringa
Nailon
100/paq.