Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa de color ámbar Mini-UniPrep™
Producidos con el mismo colorante utilizado en envases farmacéuticos
205.00€ - 295.00€
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11368724
|
Cytiva
UN203APEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 100/paq. |
275.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11318734
|
Cytiva
UN203APUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11328734
|
Cytiva
UN203APUDPP |
Filtro de profundidad de polipropileno | 0,45 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11358734
|
Cytiva
UN203APUORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | 100/paq. |
295.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11338734
|
Cytiva
UN203APUGMF |
Microfibra de vidrio | 0,45 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11378724
|
Cytiva
UN203APENYL |
Nailon | 0,2 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11388724
|
Cytiva
UN203APEORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | 100/paq. |
275.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11348734
|
Cytiva
UN203APUNYL |
Nailon | 0,45 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11999404
|
Cytiva
UN203APUPP |
Polipropileno | 0,45 μm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11398724
|
Cytiva
UN203APEPES |
Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11368734
|
Cytiva
UN203APUPES |
PES | 0.45μm | 100/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11308734
|
Cytiva
UN203APEPP |
Polipropileno | 0,2 μm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Los filtros de ámbar sin jeringa Whatman Mini-UniPrep™ eliminan rápida y fácilmente partículas de muestras sensibles a la luz que se preparan para análisis HPLC/UHPLC, al tiempo que cumplen las especificaciones USP para resistencia a la luz.
- La unidad de filtración todo en uno premontada elimina la necesidad de filtro de jeringa, jeringa, vial y septo, lo que reduce los costes hasta en un 40 %
- Amplia gama de opciones de membrana en 0,2 y 0,45μ m. tamaños de poro para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de muestras
- Compatible con la mayoría de los muestreadores automáticos principales para análisis de alto rendimiento
- Sin necesidad de consumibles
- El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón/septo prefijado en el otro
- Se puede utilizar manualmente o con una unidad de compresor
- El compresor de muestras múltiples procesa hasta 6 muestras a la vez, mejorando aún más el tiempo de procesamiento de muestras y reduciendo la tensión de las manos
- Diseñado para adaptarse a cualquier muestreador automático que acomode 12 32viales de x mm -O-
el septum puede perforarse con aguja y extracción de la muestra apagado para inyección manual en un analizador
Compliance
Cumplen con las especificaciones de la Farmacopea Estadounidense para la resistencia a la luz.
El compresor de muestras múltiples puede procesar hasta seis muestras al mismo tiempo, lo que mejora aún más el tiempo de procesamiento de muestras.
Especificaciones
100/paquete | |
Filtro sin jeringa |