Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep™ G2
Filtro todo en uno combinado para análisis por HPLC/UHPLC compatible con muestreador automático.
Marca: Cytiva GN503NPEPP
Detalles adicionales : Peso : 6.46000kg
Includes: vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón con septo abierto
Descripción
- Cámara de vidrio de borosilicato con tapón de septo estándar o de hendidura
- Carcasa translúcida o ámbar
- Con vial de muestreador automático integrado, émbolo con membrana de filtro acoplada
- Contiene 0,5 ml de muestra sin filtrar
Especificaciones
Filtros sin jeringa | |
Polipropileno | |
Análisis de UHPLC/HPLC con soporte para muestreador automático | |
vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón estándar | |
G2 |
Vidrio de borosilicato | |
0,2 μm | |
Translúcido con tapón estándar | |
1000 | |
0,5 mL |