Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep™ G2
Filtro todo en uno combinado para análisis por HPLC/UHPLC compatible con muestreador automático.
530.00€ - 5525.00€
Especificaciones
Descripción | Filtros sin jeringa |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de UHPLC/HPLC con soporte para muestreador automático |
Tipo | G2 |
Volumen (métrico) | 0,5 mL |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Material de la carcasa | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Material de la carcasa | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15500123
|
Cytiva
GN503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | Translúcido con tapón estándar | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón estándar |
5275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15520123
|
Cytiva
GN503NPEORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | Translúcido con tapón estándar | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón estándar |
5275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15510123
|
Cytiva
GN503NPENYL |
Nailon | 0,2 μm | Translúcido con tapón estándar | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón estándar |
5275.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15213285
|
Cytiva
GN503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | Translúcido con tapón estándar | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón estándar |
5275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15540123
|
Cytiva
GN503NPUGMF |
Fibra de vidrio | 0,45 μm | Translúcido con tapón estándar | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón estándar |
5275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15580133
|
Cytiva
GS503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | Translúcido con tapón de septo de hendidura | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón con septo abierto |
5525.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15590133
|
Cytiva
GS503NPENYL |
Nailon | 0,2 μm | Translúcido con tapón de septo de hendidura | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón con septo abierto |
5525.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15510143
|
Cytiva
GS503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | Translúcido con tapón de septo de hendidura | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón con septo abierto |
5525.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15520143
|
Cytiva
GS503NPUORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | Translúcido con tapón de septo de hendidura | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón con septo abierto |
5525.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13267129
|
Cytiva
GN203NPEPP |
Polipropileno | 0,2 μm | Translúcido con tapón estándar | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón estándar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15510133
|
Cytiva
GS203NPEPP |
Polipropileno | 0,2 μm | Translúcido con tapón estándar | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón con septo abierto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15530123
|
Cytiva
GN503NPEPP |
Polipropileno | 0,2 μm | Translúcido con tapón estándar | vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón estándar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Cámara de vidrio de borosilicato con tapón de septo estándar o de hendidura
- Carcasa translúcida o ámbar
- Con vial de muestreador automático integrado, émbolo con membrana de filtro acoplada
- Contiene 0,5 ml de muestra sin filtrar
Especificaciones
Filtros sin jeringa | |
Análisis de UHPLC/HPLC con soporte para muestreador automático | |
0,5 mL |
Vidrio de borosilicato | |
G2 |