Learn More
Cytiva Paquete de inicio de filtros sin jeringa Mini-UniPrep™ G2
Filtro todo en uno combinado para análisis por HPLC/UHPLC compatible con muestreador automático.
Marca:  Cytiva GS203NPUGMFSP
Detalles adicionales : Peso : 0.63200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15560133
  • 560.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón con septo abierto
Descripción
Descripción
  • Cámara de vidrio de borosilicato con tapón de septo estándar o de hendidura
  • Carcasa translúcida o ámbar
  • Con vial de muestreador automático integrado, émbolo con membrana de filtro acoplada
  • Contiene 0,5 ml de muestra sin filtrar
  • El paquete de inicio incluye compresor de mano
Especificaciones
Especificaciones
Filtros sin jeringa
Fibra de vidrio
Análisis de UHPLC/HPLC con soporte para muestreador automático
vial de muestreador automático, émbolo con membrana de filtro acoplada, tapón con septo abierto
Paquete de inicio G2
Vidrio de borosilicato
0,45 μm
Translúcido con tapón de septo Slit
100
0,5 mL