Learn More
Cytiva Paquete de inicio de filtros sin jeringa Mini-UniPrep™ G2
Filtro todo en uno combinado para análisis por HPLC/UHPLC compatible con muestreador automático.
535.00€ - 560.00€
Especificaciones
Descripción | Filtros sin jeringa |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de UHPLC/HPLC con soporte para muestreador automático |
N.° por paquete | 100 |
Tipo | Paquete de inicio G2 |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Material de la carcasa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Material de la carcasa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13297129
|
Cytiva
GN203APEAQUSP |
PVDF | 0,2 μm | 100 | Ámbar con tapón estándar |
560.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13247129
|
Cytiva
GN203NPUAQUSP |
PVDF | 0,45 μm | 100 | Translúcido con tapón estándar |
535.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15560113
|
Cytiva
GN203NPERCSP |
Celulosa regenerada | 0,2 μm | 100 | Translúcido con tapón estándar |
535.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15570123
|
Cytiva
GS203NPEAQUSP |
PVDF | 0,2 μm | 100 | Translúcido con tapón de septo Slit |
560.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15540133
|
Cytiva
GS203NPUAQUSP |
PVDF | 0,45 μm | 100 | Translúcido con tapón de septo Slit |
560.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15560133
|
Cytiva
GS203NPUGMFSP |
Fibra de vidrio | 0,45 μm | 100 | Translúcido con tapón de septo Slit |
560.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13217139
|
Cytiva
GS203NPUORGSP |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | 100 | Translúcido con tapón de septo Slit |
560.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13277129
|
Cytiva
GN203NPEPPSP |
Polipropileno | 0,2 μm | 100 | Translúcido con tapón estándar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Cámara de vidrio de borosilicato con tapón de septo estándar o de hendidura
- Carcasa translúcida o ámbar
- Con vial de muestreador automático integrado, émbolo con membrana de filtro acoplada
- Contiene 0,5 ml de muestra sin filtrar
- El paquete de inicio incluye compresor de mano
Especificaciones
Filtros sin jeringa | |
Análisis de UHPLC/HPLC con soporte para muestreador automático | |
Paquete de inicio G2 |
Vidrio de borosilicato | |
100 | |
0,5 mL |