Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep™
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ proporcionan un método rápido y sencillo de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
Marca:  Cytiva UN503NPEAQU
2408.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318754
  • 2440.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo.Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ proporcionan un método rápido y sencillo de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
Los filtros sin sistema transparentes Whatman Mini-UniPrep™ eliminan rápida y fácilmente las partículas de las muestras preparadas para el análisis HPLC/UHPLC, al tiempo que mantienen la visibilidad de las muestras.
  • La unidad de filtración todo en uno premontada elimina la necesidad de filtro de jeringa, jeringa, vial y septo, lo que reduce los costes hasta en un 40 %
  • Amplia gama de opciones de membrana en 0,2 y 0,45µ  m. tamaños de poro para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de muestras
  • Compatible con la mayoría de los muestreadores automáticos principales para análisis de alto rendimiento
  • Necesidad de menos consumibles
  • El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón/septo prefijado en el otro
  • Se puede utilizar manualmente o con una unidad de compresor
  • El compresor de muestras múltiples procesa hasta 6 muestras a la vez, mejorando aún más el tiempo de procesamiento de muestras y reduciendo la tensión de las manos
  • Diseñado para adaptarse a cualquier muestreador automático que acomode viales de 12 x 32 mm -O-
    el septum puede perforarse con aguja y extracción de la muestra apagado para inyección manual en un analizador
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
Septos de caucho de silicona con revestimiento de PTFE
0,2 μm
Polipropileno (PP)
1000/paq.
50 °C
0,4 ml
Equivalente en tamaño a viales de 12 x 32 mm
Muestreador automático, compresor
PVDF
Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; filtración de muestras; ensayos compuestos; uniformidad del contenido; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad/disolubilidad; cromatografía iónica
Vial con membrana de filtración incorporada, émbolo y tapón/septo
0,6 bar / 8 psi (para comprimir)
Filtro sin jeringa