Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep™
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ proporcionan un método rápido y sencillo de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
269.00€ - 2535.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; filtración de muestras; ensayos compuestos; uniformidad del contenido; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad/disolubilidad; cromatografía iónica |
---|---|
Tipo | Filtro sin jeringa |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11338744
|
Cytiva
UN203NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11348744
|
Cytiva
UN203NPUDPP |
Filtro de profundidad de polipropileno | 0,45 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11388744
|
Cytiva
UN203NPUPES |
Poliestersulfona (PES) | 0,45 μm | 100/paq. |
278.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11398754
|
Cytiva
UN503NPUNYL |
Nailon | 0,45 μm | 1000/paq. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11378744
|
Cytiva
UN203NPUORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | 100/paq. |
292.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11318764
|
Cytiva
UN503NPUPES |
Poliestersulfona (PES) | 0,45 μm | 1000/paq. |
2525.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11368744
|
Cytiva
UN203NPUNYL |
Nailon | 0,45 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11328754
|
Cytiva
UN503NPENYL |
Nailon | 0,2 μm | 1000/paq. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11378754
|
Cytiva
UN503NPUDPP |
Filtro de profundidad de polipropileno | 0,45 μm | 1000/paq. |
2525.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11398734
|
Cytiva
UN203NPENYL |
Nailon | 0,2 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11368754
|
Cytiva
UN503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 1000/paq. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11338754
|
Cytiva
UN503NPEORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | 1000/paq. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11308764
|
Cytiva
UN503NPUORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | 1000/paq. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11358744
|
Cytiva
UN203NPUGMF |
Microfibra de vidrio | 0,45 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11308744
|
Cytiva
UN203NPEORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11388754
|
Cytiva
UN503NPUGMF |
Microfibra de vidrio | 0,45 μm | 1000/paq. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11318754
|
Cytiva
UN503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 1000/paq. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11388734
|
Cytiva
UN203NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11318744
|
Cytiva
UN203NPEPES |
Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm | 100/paq. |
278.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11328764
|
Cytiva
UN503NPUPP |
Polipropileno | 0,45 μm | 1000/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11398744
|
Cytiva
UN203NPUPP |
Polipropileno | 0,45 μm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo.Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ proporcionan un método rápido y sencillo de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
- Proceso de filtración integral premontado; elimina la necesidad de un filtro de jeringa, jeringa, vial y septum; reduce los costes hasta en un 40 %
- Amplia gama de opciones de membrana con tamaños de poro de 0.2 y 0.45 μm para satisfacer los requisitos de las aplicaciones con muestras específicas
- Compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos importantes
- Se requieren menos consumibles
- El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón premontado/septum en el otro
- Se pueden utilizar de forma manual o con una unidad de compresión
- Procesan hasta 6 muestras a la vez, además de mejorar el tiempo de procesamiento de las muestras y reducir el riesgo de estrés de la mano
- Diseñados para encajar en cualquier muestreador automático con capacidad para viales de 12 × 32 mm
- O el septum se puede perforar con una aguja y la muestra se puede extraer para inyección manual en un analizador
Especificaciones
Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; filtración de muestras; ensayos compuestos; uniformidad del contenido; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad/disolubilidad; cromatografía iónica | |
Filtro sin jeringa |