Learn More
Cytiva Unidades de filtro sin jeringa Mini-UniPrep™
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ proporcionan un método rápido y sencillo de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
Marca: Cytiva UN503NPEPP
Detalles adicionales : Peso : 2.63700kg
Descripción
- Proceso de filtración todo en uno premontado; elimina la necesidad de filtro de jeringa, jeringa, vial y septo; reduce los costes hasta en un 40 %
- Amplia gama de opciones de membrana de tamaños de poro de 0,2 y 0,45µm para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de las muestras
- Compatible con la mayoría de los muestreadores automáticos principales
- Necesidad de menos consumibles
- El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón/septo prefijado en el otro
- Se puede utilizar manualmente o con una unidad de compresor
- Procesa hasta 6 muestras a la vez, además de mejorar el tiempo de procesamiento de las muestras y reducir el riesgo de estrés de la mano
- Diseñado para encajar en cualquier muestreador automático con capacidad para viales de 12 x 32 mm
- O bien, el septo se puede perforar con una aguja y la muestra se puede extraer para inyección manual en un analizador
Especificaciones
Polipropileno | |
Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; ensayos de compuestos; uniformidad de contenidos; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad; pruebas de disolución; filtración de muestras; robótica convencional en instrumentos de HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento; muestras sensibles a la luz | |
1000/paq. |
0,2 μm | |
1000/paq. | |
Filtro sin jeringa |