Learn More
Cytiva Unidades de filtro sin jeringa Mini-UniPrep™
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ proporcionan un método rápido y sencillo de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
279.00€ - 2535.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; ensayos de compuestos; uniformidad de contenidos; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad; pruebas de disolución; filtración de muestras; robótica convencional en instrumentos de HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento; muestras sensibles a la luz |
Tipo | Filtro sin jeringa |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11358754
|
Cytiva
UN503NPEPP |
Polipropileno | 0,2 μm | 1000/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11328744
|
Cytiva
UN203NPEPP |
Polipropileno | 0,2 μm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Proceso de filtración integral premontado; elimina la necesidad de un filtro de jeringa, jeringa, vial y septum; reduce los costes hasta en un 40 %
- Amplia gama de opciones de membrana con tamaños de poro de 0.2 y 0.45 μm para satisfacer los requisitos de las aplicaciones con muestras específicas
- Compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos importantes
- Se requieren menos consumibles
- El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón premontado/septum en el otro
- Se pueden utilizar de forma manual o con una unidad de compresión
- Procesan hasta 6 muestras a la vez, además de mejorar el tiempo de procesamiento de las muestras y reducir el riesgo de estrés de la mano
- Diseñados para encajar en cualquier muestreador automático con capacidad para viales de 12 × 32 mm
- O el septum se puede perforar con una aguja y la muestra se puede extraer para inyección manual en un analizador
Especificaciones
Polipropileno | |
0,2 μm | |
Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; ensayos de compuestos; uniformidad de contenidos; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad; pruebas de disolución; filtración de muestras; robótica convencional en instrumentos de HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento; muestras sensibles a la luz | |
Filtro sin jeringa |