Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep con membranas RC
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Los filtros sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ con membranas de RC proporcionan un método rápido y fácil de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC. Las membranas de celulosa regenerada (RC) están fabricadas con celulosa, sin agentes humectantes
Marca: Cytiva UN203NPURC
Detalles adicionales : Peso : 0.24660kg
Descripción
Los filtros sin jeringa Mini-UniPrep tienen las siguientes características:
- Cámara de 4 ml con émbolo
- Dimensiones: equivalente en tamaño a viales de 12 x 32 mm
- Tapón de polipropileno preacoplado con septo
- Membrana de filtración integral
- Temperatura de funcionamiento máxima: 50 °C
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a sustancias químicas; adecuadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Utilizable hasta 180 °C
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
100/paq. | |
0,4 ml (cámara) |
0,45 μm | |
Filtro sin jeringa |