Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep con membranas RC
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Los filtros sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ con membranas de RC proporcionan un método rápido y fácil de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC. Las membranas de celulosa regenerada (RC) están fabricadas con celulosa, sin agentes humectantes
269.00€ - 2525.00€
Especificaciones
Material | Celulosa regenerada |
---|---|
Tipo | Filtro sin jeringa |
Volumen (métrico) | 0,4 ml (cámara) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11305124
|
Cytiva
UN203NPURC |
0,45 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11308754
|
Cytiva
UN203NPERC |
0,2 μm | 100/paq. |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11315124
|
Cytiva
UN503NPURC |
0,45 μm | 1000/paq. |
2525.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395114
|
Cytiva
UN503NPERC |
0,2 μm | 1000/paq. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Unidades de filtro sin jeringa Mini-Uniprep• El proceso de filtración integral permite procesar cargas de muestras en una tercera parte del tiempo
• Tres consumibles en una unidad: jeringa, filtro y frasco
• Seis etapas de filtración en uno con el compresor de seis posiciones
• Compatible con la mayoría de los inyectores automáticos
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
Filtro sin jeringa | |
0,4 ml (cámara) |