Learn More
Cytiva Filtros de membrana de ésteres de celulosa mixta
Los filtros de membrana de éster de celulosa mixta Whatman™ son biológicamente inertes y ofrecen un alto grado de área de superficie interna para mayor absorción del producto.
Marca:  Cytiva 10407334
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315384
  • 590.00€ / paquete de 400
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hay disponibles opciones estériles para aplicaciones críticas
  • Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
  • Las rejillas no son tóxicas y no inhiben el crecimiento bacteriano, asegurando la integridad de la muestra
  • Las membranas negras lisas y negras con rejilla tienen una mezcla de celulosa nitrato y acetato de celulosa
  • Mayor capacidad de carga de suciedad
  • Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
  • Sin surfactantes que contaminen las muestras
  • La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Calzador de membrana
0,45 μm
Para la evaluación cuantitativa de recuentos de microorganismos
Hidrófilo
400
0,31cm
266 °F
Membrana
50 mm
Negro
Éster de celulosa mixta
Estéril
Blanco
ME25
Medio
Rejilla
de 130 °C
1,96 in
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
SDS Documentos