Learn More
Cytiva Filtros de membrana de ésteres de celulosa mixta
Los filtros de membrana de éster de celulosa mixta Whatman™ son biológicamente inertes y ofrecen un alto grado de área de superficie interna para mayor absorción del producto.
179.00€ - 1060.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Éster de celulosa mixta |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Tipo de membrana | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de membrana | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11385374
|
Cytiva
10407314 |
ME25/21 | 0,45 μm | 50 mm | Blanco |
590.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11395364
|
Cytiva
10406870 |
ME25 | 0,45 μm | 47 mm | Blanco |
179.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11305374
|
Cytiva
10406871 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Blanco |
1060.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11315374
|
Cytiva
10406872 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Blanco |
217.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11305384
|
Cytiva
10407332 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Negro |
535.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11315384
|
Cytiva
10407334 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Negro |
590.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11325384
|
Cytiva
10407370 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Verde |
575.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11335384
|
Cytiva
10407372 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Verde |
590.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11385384
|
Cytiva
10409470 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Verde |
179.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11395384
|
Cytiva
10409472 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Verde |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11982006
|
Cytiva
10408712 |
ME24 | 0,2 μm | 4,7 cm | Blanco |
535.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11355384
|
Cytiva
10408714 |
ME24 | 0,2 μm | 50 mm | Blanca |
535.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11395374
|
Cytiva
10407324 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Blanco |
575.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11949217
|
Cytiva
10408915 |
ME27 | 0,8 μm | 50 mm | Blanco |
670.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11375024
|
Cytiva
10407342 |
ME29 | 0,8 μm | 47 mm | Negro |
815.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11305034
|
Cytiva
10407615 |
ME30 | 0,8 μm | 50 mm | Negro |
775.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11979217
|
Cytiva
10409834 |
ME26 | 0,6 μm | 4,7 cm | Negro |
575.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11375374
|
Cytiva
10407312 |
ME25 | 0.45 μm | 47 mm | Blanco |
570.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Fabricados con ésteres de celulosa mixta
- Económicos
- Específicos para soluciones acuosas
- Hidrófilos
- Para su uso hasta 125 °C
- Estériles, envasados individualmente
- Todos los filtros de membrana tienen una rejilla de alto contraste (3.1 mm)
- Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
- Las rejillas no son tóxicas y no impiden la proliferación bacteriana, lo que garantiza la integridad de la muestra
- Alto grado de área de superficie interna para mayor adsorción de producto y una alta capacidad de carga de suciedad
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- Sin surfactantes que contaminen las muestras
- Estructura de membrana microporosa y uniforme que proporciona caudales elevados
Spezifikation
Esterilizable en autoclave | |
Éster de celulosa mixta | |
Estéril |