Learn More
Cytiva Filtros de membrana de ésteres de celulosa mixta
Los filtros de membrana de éster de celulosa mixta Whatman™ son biológicamente inertes y ofrecen un alto grado de área de superficie interna para mayor absorción del producto.
Marca:  Cytiva 10407324
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11395374
  • 575.00€ / paquete de 400
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hay disponibles opciones estériles para aplicaciones críticas
  • Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
  • Las rejillas no son tóxicas y no inhiben el crecimiento bacteriano, asegurando la integridad de la muestra
  • Las membranas negras lisas y negras con rejilla tienen una mezcla de celulosa nitrato y acetato de celulosa
  • Mayor capacidad de carga de suciedad
  • Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
  • Sin surfactantes que contaminen las muestras
  • La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Rejilla
0,45 μm
Negro
ME25
Filtro de membrana
Blanco
Éster de celulosa mixta
Estéril
Hidrófilo
400
50 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose
SDS Documentos