Learn More
Cytiva Filtros de membrana de ésteres de celulosa mixta
Los filtros de membrana de éster de celulosa mixta Whatman™ son biológicamente inertes y ofrecen un alto grado de área de superficie interna para mayor absorción del producto.
Marca: Cytiva 10407312
517.06 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.57600kg
Descripción
- Hay disponibles opciones estériles para aplicaciones críticas
- Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
- Las rejillas no son tóxicas y no inhiben el crecimiento bacteriano, asegurando la integridad de la muestra
- Las membranas negras lisas y negras con rejilla tienen una mezcla de celulosa nitrato y acetato de celulosa
- Mayor capacidad de carga de suciedad
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- Sin surfactantes que contaminen las muestras
- La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Éster de celulosa mixta | |
Estéril | |
ME25 | |
Filtro de membrana |
Blanco | |
0.45 μm | |
Negro | |
400 | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.