Learn More
Cytiva Membranas de poliamida
Filtro universal fabricado de poliamida puro para la aclaración y filtración estéril
Marca: Cytiva 10414012
189.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sólidas mecánicamente
- Excelente resistencia húmedas y secas
- Hidrófilas para soluciones acuosas y orgánicas
- Para hasta 135 °C
Especificaciones
Poliamida (nailon) | |
Hidrófilo | |
47 mm |
0,2 μm | |
110 μm |