Learn More
Cytiva Membranas de poliamida
Filtro universal fabricado de poliamida puro para la aclaración y filtración estéril
145.00€ - 210.00€
Especificaciones
Material | Poliamida (nailon) |
---|---|
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Grosor (métrico) | 110 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11375404
|
Cytiva
10414006 |
25 mm | 0,2 μm |
145.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395404
|
Cytiva
10414014 |
50 mm | 0,2 μm |
210.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11345174
|
Cytiva
10414106 |
25 mm | 0,5 μm |
153.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11305414
|
Cytiva
10414112 |
47 mm | 0,45 μm |
206.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11358944
|
Cytiva
10414114 |
50 mm | 0,5 μm |
210.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11385404
|
Cytiva
10414012 |
47 mm | 0,2 μm |
206.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Sólidas mecánicamente
- Excelente resistencia húmedas y secas
- Hidrófilas para soluciones acuosas y orgánicas
- Para hasta 135 °C
Especificaciones
Poliamida (nailon) | |
Hidrófilo | |
110 μm |