Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 36TC
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
Marca: Cytiva 6714-3604
100.71 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
- Estériles y apirógenas
- Cápsulas de filtración de grado de esterilización
- Las cápsulas de 0,2 μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
- Membrana de baja unión de proteínas
- Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Aplicaciones:
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Especificaciones
Filtro de 36 cápsulas Polycap TC, 0,65/0,45 μm estéril, entrada y salida SB (1 unidad) | |
0,6/0,45 μm | |
440 cm2 | |
Polipropileno | |
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | |
Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg |
PES | |
Estéril | |
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas | |
Filter Capsule Only | |
4,1 bares (60 psi) | |
Cápsula de filtro |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 36TC > 36 TC; tamaño de poro: 0,6/0,45 μm; borde para manguera (entrada) 1/4-3/8 pulg, borde para manguera 1/4-3/8 pulg (salida)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido