Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 36TC
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
101.65€ - 788.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES |
---|---|
Material de la carcasa | Polipropileno |
Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
Tipo | Cápsula de filtro |
Product Code | Brand | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Incluye | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Incluye | Price | Quantity & Availability | ||
11389144
|
Cytiva
6716-3602 |
0,2/0,2 μm | MNPT de 1/4 | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | Filling Bell |
104.58€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11399144
|
Cytiva
6715-3604 |
0,6/0,45 μm | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | Filling Bell |
104.61€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11359144
|
Cytiva
6714-3602 |
0,2/0,2 μm | Salida y entrada dentadas SB de 1/4-3/8 pulg | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | Filter Capsule Only |
106.01€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11309154
|
Cytiva
6714-3604 |
0,6/0,45 μm | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | Filter Capsule Only |
106.01€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11349144
|
Cytiva
6715-3602 |
0,2/0,2 μm | Salida y entrada dentadas SB de 1/4-3/8 pulg | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | Filling Bell |
101.65€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11329144
|
Cytiva
6715-3601 |
0,2/0,1 μm | 1/4-3/8 pulg con entrada dentada SB | Salida dentada SB de 1/4-3/8 pulg | Campana de llenado |
101.65€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11399134
|
Cytiva
6704-9502 |
0,2/0,2 μm | Salida/entrada sanitarias de 1-1/2 pulg | Salida/entrada sanitarias de 1-1/2 pulg | Filter Capsule Only |
788.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11339144
|
Cytiva
6714-3601 |
0,2/0,1 μm | Tubo SB de 6 a 10 mm (de 1/4 a 3/8 pulg) | Tubo SB de 6 a 10 mm (de 1/4 a 3/8 pulg) | Filter Capsule Only |
106.01€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Description
- Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
- Estériles y apirógenas
- Cápsulas de filtración de grado de esterilización
- Las cápsulas de 0,2 μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
- Membrana de baja unión de proteínas
- Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Aplicaciones:
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Specifications
PES | |
Polipropileno | |
4,1 bares (60 psi) | |
Cápsula de filtro |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 36TC