Learn More
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75
Ofrece una alta eficiencia de filtración y una excelente pureza de filtrado gracias a sus materiales y métodos de fabricación. Las cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™ se ajustan entre los filtros brutos y los filtros de membrana microporosos utilizados para la filtración final.
Marca: Cytiva 2714T
Descripción
- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
- Retención (con purga de aire), <2 ml
- Presión máxima: 4,1 bares (60 psi)
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Monofilamento de polipropileno anisotrópico | |
805 cm2 | |
Polipropileno | |
10 to 12 mm | |
4,1 bares (60 psi) |
Filtro de cápsula Polycap HD 75 20,0 μ m, con entrada y salida FNTP (5 unidades) | |
20 μm | |
Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas. | |
3/8 to 1/2 in. | |
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | |
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |