Learn More
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75
Ofrece una alta eficiencia de filtración y una excelente pureza de filtrado gracias a sus materiales y métodos de fabricación. Las cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™ se ajustan entre los filtros brutos y los filtros de membrana microporosos utilizados para la filtración final.
Marca:  Cytiva 6703-7511
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374604
  • 97.58€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
  • También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
  • Retención (con purga de aire), <2 ml
  • Presión máxima: 4,1 bares (60 psi)
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Monofilamento de polipropileno anisotrópico
805 cm2
Polipropileno
10 to 12 mm
4,1 bares (60 psi)
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
Filtro de cápsulas Polycap HD 75, estéril, 10,0 μm con 1/2 entrada y salida SB (1 unidad)
10 μm
Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
3/8 to 1/2 in.
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg)
10 to 12 mm (3/8 to 1/2 in.)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Cápsulas desechables HD Whatman™ Polycap™: HD 75 > Polycap HD 75; Tamaño de poro: 10,0 μm; 1/2 con entrada y salida SB