Learn More
Cytiva Filtros de ventilación de recipientes PolyVENT™
Flujo en ambas direcciones con membrana de PTFE hidrófoba. Los filtros de ventilación de recipientes Whatman™ PolyVENT™ son productos de filtro integrales para la ventilación estéril de recipientes y depósitos.
Marca:  Cytiva 6713-1650
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11304624
  • 187.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Flujo en ambas direcciones con membrana de PTFE hidrófoba.Los filtros de ventilación de recipientes Whatman™ PolyVENT™ son productos de filtro integrales para la ventilación estéril de recipientes y depósitos.
Construido a partir de un único conjunto estandarizado de materiales.
  • Membrana hecha de membrana de PTFE hidrófoba de 0,2 µm.
  • Validado para 50 ciclos de autoclave de vapor; compatible con EtO.
  • Se puede probar mediante prueba de rotura de agua (WBT) o prueba de punto de burbuja.
  • Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos.
  • Fabricados en sala limpia
  • Bidireccional y esterilizable en autoclave.
Compliance
  • Seguridad biológica: todos los materiales son cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
PolyVENT 16, 0,2 μm, entrada 0,25 a 0,375 pulg. Espiga de manguera escalonada, salida 0,25 a 0,375 pulg. Espiga de manguera escalonada (10 unidades)
0,2 μm
Ventilación estéril de recipientes de llenado, mezcla, sujeción, autoclave, fermentación, transporte y dispensación; para el aislamiento de incubadoras, autoclaves, esterilizadores liofilizadores, esterilizadores con EtO y fermentadores; para aplicaciones biotecnológicas, farmacéuticas y de diagnóstico, así como alimentos y bebidas
0,25 a 0,375 en SB
2 barra - sentido de avance (29 psi - sentido de avance)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de ¼ a /⅜ pulg)
46 mm
Biosafe; todos los materiales cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP
PTFE
16 cm2
Polipropileno (PP)
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 9 mm (de ¼ a /⅜ pulg)
10 piezas
Paquete de 10
53 mm