Learn More
Cytiva Filtros de ventilación de recipientes PolyVENT™
Flujo en ambas direcciones con membrana de PTFE hidrófoba. Los filtros de ventilación de recipientes Whatman™ PolyVENT™ son productos de filtro integrales para la ventilación estéril de recipientes y depósitos.
124.00€ - 1120.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Biosafe; todos los materiales cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP |
Material (membrana) | PTFE |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Ventilación estéril de recipientes de llenado, mezcla, sujeción, autoclave, fermentación, transporte y dispensación; para el aislamiento de incubadoras, autoclaves, esterilizadores liofilizadores, esterilizadores con EtO y fermentadores; para aplicaciones biotecnológicas, farmacéuticas y de diagnóstico, así como alimentos y bebidas |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Área de filtración | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Área de filtración | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11344624
|
Cytiva
6713-5036 |
48 mm | 500 cm2 | 1 pieza |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11304624
|
Cytiva
6713-1650 |
46 mm | 16 cm2 | 10 piezas |
187.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10100631
|
Cytiva
6713-0425 |
23 mm | 4 cm2 | 50 piezas |
235.00€
paquete de 50 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11394614
|
Cytiva
6713-1075 |
96 mm | 1000 cm2 | 1 pieza |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11979197
|
Cytiva
6713-1651 |
46 mm | 16 cm2 | 100 piezas |
1120.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Flujo en ambas direcciones con membrana de PTFE hidrófoba.Los filtros de ventilación de recipientes Whatman™ PolyVENT™ son productos de filtro integrales para la ventilación estéril de recipientes y depósitos.
Construidos a partir de un único conjunto estandarizado de materiales.- Membrana fabricada con membrana de PTFE hidrófoba de 0.2 μm.
- Validados para 50 ciclos de esterilización en autoclave con vapor; compatible con óxido de etileno.
- Se pueden probar mediante la prueba de ebullición de agua (WBT) o la prueba de punto de burbuja.
- Han superado las pruebas de bioseguridad de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense para plásticos.
- Fabricados en instalaciones de sala limpia.
- Bidireccionales y esterilizables en autoclave.
Compliance
- Seguridad biológica: todos los materiales son cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PTFE | |
Ventilación estéril de recipientes de llenado, mezcla, sujeción, autoclave, fermentación, transporte y dispensación; para el aislamiento de incubadoras, autoclaves, esterilizadores liofilizadores, esterilizadores con EtO y fermentadores; para aplicaciones biotecnológicas, farmacéuticas y de diagnóstico, así como alimentos y bebidas | |
2 barra - sentido de avance (29 psi - sentido de avance) |
Biosafe; todos los materiales cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); fabricado en instalaciones de salas limpias según la normativa GMP | |
0,2 μm | |
Polipropileno (PP) |