Learn More
Cytiva Membranas de inmunotransferencia de nitrocelulosa Protran™: BA83 Protran de 0.2 μm
100 % de nitrocelulosa pura para garantizar la máxima capacidad de unión posible
Marca: Cytiva 10402495
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
- Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
- Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
- Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
- Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
- Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
- También disponibles en formatos circulares
Especificaciones
20 cm | |
20cm x 3m roll | |
High | |
Rollo | |
0,2 μm |
3 m | |
Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente | |
1 Each | |
Nitrocelulosa |