Learn More
Cytiva Membranas de inmunotransferencia de nitrocelulosa Protran™: BA83 Protran de 0.2 μm
100 % de nitrocelulosa pura para garantizar la máxima capacidad de unión posible
135.31€ - 675.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente
Capacidad de unión Alto
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Descripción Formato Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Formato Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11305304
Ver documentos
Cytiva
10401316
82 mm de diám. Disco 50/paq.
306.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11938915
Ver documentos
Cytiva
10401396
30cm x 3m Roll 1 Each Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11345304
Ver documentos
Cytiva
10401465
15 x 20cm Hoja 10/Pk. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11395324
Ver documentos
Cytiva
10402452
20 x 20cm Hoja 5/Pk. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11905104
Ver documentos
Cytiva
10402468
15cm x 3m Rollo 1 Each Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11915104
Ver documentos
Cytiva
10402495
20cm x 3m roll Rollo 1 Each Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15530093
Ver documentos
Cytiva
10401403
140 x 140 mm Hoja 50/paq.
675.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
  • Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
  • Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
  • Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
  • Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
  • Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
  • También disponibles en formatos circulares
Especificaciones
Especificaciones
Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente
Alto
Nitrocelulosa
0,2 μm
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • protran BA 83, 82mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose